Merck
923494
Sigma-Aldrich
iPrMPhos
Synonim(y):
1-diadamantylofosfino-1′-diizopropylofosfinoferrocen
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H52FeP2
Masa cząsteczkowa:
602.59
Kod UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.21
Formularz
powder or chunks
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
172-175 °C
grupa funkcyjna
phosphine
Zastosowanie
iPrMPhos to niesymetryczny ligand fosfinowy na bazie ferrocenu. Seria ligandów MPhos to niesymetryczne difosfino-ferroceny zawierające nieporęczną grupę adamantylową. Katalizatory Pd zawierające iPrMPhos mogą być stosowane do różnych transformacji sprzęgania krzyżowego, w tym sprzęgania Suzuki, sprzęgania C-P i sprzęgania Csp2-Csp3. Zademonstrowane sprzężenia Csp2-Csp3 obejmują sprzężenie Murahashi-Feringa (Alkil-Li), sprzężenie Kumada-Corriu (Alkil-MgX), sprzężenie Negishi (Alkil-ZnX) i sprzężenie Suzuki-Miyaura (Alkil-B(OR2)).
Dowiedz się więcej o ligandach i katalizatorach MPhos.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)