921394
Droplet generator chip - Multi channel design
Fluidic 440, COC
Synonim(y):
Mikrocząsteczka, Mikroprzepływowy, Nanocząsteczka
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Mikroprzepływowe generowanie kropelek może wytwarzać wysoce monodyspersyjne kropelki z wysoką częstotliwością (do setek kHz). Zainteresowanie systemami mikroprzepływowymi opartymi na kropelkach znacznie wzrosło, ponieważ mikroprzepływy oferują możliwość obsługi bardzo małych objętości (μl do fl) płynów, zapewniają lepsze mieszanie, hermetyzację, sortowanie i wykrywanie. Mikroprzepływy mogą być wykorzystywane do eksperymentów o wysokiej przepustowości. Kropelki oparte na mikroprzepływach mają wiele różnorodnych zastosowań, takich jak synteza cząstek i analiza chemiczna. Wysoce kontrolowana produkcja kropel umożliwia również analizę pojedynczych komórek lub testowanie leków.
Generator kropel - konstrukcja wielokanałowa, Fluidic 440, COC jest wykonany z COC (cyklicznego kopolimeru olefinowego) i nadaje się do oceny generowania kropel z pojedynczym krzyżem, geometrią ogniskowania przepływu. Rozmiary dysz w tym układzie wynoszą 50, 60, 70 i 80 μm. Dzięki dwóm portom wlotowym Mini Luer i jednemu portowi wylotowemu Mini Luer na jednostkę generującą krople, układ wymaga dwukanałowej pompy mikroprzepływowej. Na tym chipie znajduje się 8 jednostek generujących krople.
Generator kropel - konstrukcja wielokanałowa, Fluidic 440, COC jest wykonany z COC (cyklicznego kopolimeru olefinowego) i nadaje się do oceny generowania kropel z pojedynczym krzyżem, geometrią ogniskowania przepływu. Rozmiary dysz w tym układzie wynoszą 50, 60, 70 i 80 μm. Dzięki dwóm portom wlotowym Mini Luer i jednemu portowi wylotowemu Mini Luer na jednostkę generującą krople, układ wymaga dwukanałowej pompy mikroprzepływowej. Na tym chipie znajduje się 8 jednostek generujących krople.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range