Kluczowe dokumenty
921491
Sigma-Aldrich
Droplet generator chip - One channel design
Fluidic 162, PC
Synonim(y):
Mikrocząsteczka, Mikroprzepływowy, Nanocząsteczka
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Mikroprzepływowe generowanie kropelek może wytwarzać wysoce monodyspersyjne kropelki z wysoką częstotliwością (do setek kHz). Zainteresowanie systemami mikroprzepływowymi opartymi na kropelkach znacznie wzrosło, ponieważ mikroprzepływy oferują możliwość obsługi bardzo małych objętości (μl do fl) płynów, zapewniają lepsze mieszanie, hermetyzację, sortowanie i wykrywanie. Mikroprzepływy mogą być wykorzystywane do eksperymentów o wysokiej przepustowości. Kropelki oparte na mikroprzepływach mają wiele różnorodnych zastosowań, takich jak synteza cząstek i analiza chemiczna. Wysoce kontrolowana produkcja kropelek umożliwia również analizę pojedynczych komórek lub testowanie leków.
Układ generatora kropel - konstrukcja jednokanałowa, Fluidic 162, PC jest wykonany z PC (poliwęglanu) i posiada dwukanałowe skrzyżowanie w obszarze generowania kropel oraz jeden kanał zbierania kropel. Podobnie jak większość generatorów kropel o podwójnej geometrii krzyżowej, Fluidic 162 może być również używany do eksperymentów z pojedynczym krzyżem, po prostu nie łącząc odpowiednich kanałów, ale zamykając ich interfejsy za pomocą zatyczek. Przy dyszy o średnicy 70 μm można uzyskać krople o średnicy od 80 μm (∼260 pl) do 210 μm. Stały rozmiar kropli może być generowany przy różnych prędkościach przepływu poprzez zachowanie stosunku fazy olejowej do wodnej. Zwiększając natężenie przepływu fazy olejowej przy stałym natężeniu przepływu fazy wodnej, można precyzyjnie dostroić wielkość kropli.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recent advances of controlled drug delivery using microfluidic platforms.
Li X, et al.
Drug delivery, 128, 3-28 (2018)
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range