Kluczowe dokumenty
928518
Sigma-Aldrich
Male Mini Luer Tube Tuck Connector
Fluidic 997, Green
Synonim(y):
Akcesoria do chipów mikroprzepływowych
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
Zastosowanie
Męskie złącze Mini Luer Tube Tuck, Fluidic 997 znacznie ułatwia współpracę z układami mikroprzepływowymi. Złącza Tube Tuck mają stożkowy otwór, do którego można bezpośrednio włożyć rurkę, dzięki czemu połączenie jest szybkie i łatwe. Złącze to jest również przystosowane do wyższego ciśnienia wlotowego i szczelności do 3,2 bara.
Cechy i korzyści
  • Zapewnia szybki i łatwy sposób podłączania rurek do chipów mikroprzepływowych
  • Wytrzymuje ciśnienie co najmniej 3,2 bara bez wycieków
Właściwości:
  • Powinien być używany z chipami mikroprzepływowymi wyposażonymi w interfejs mini-luer.
  • Zalecane rurki: Rurka kapilarna PEEK (OD 1/32", ID 0,02")
  • Materiał: TPE
  • Kolor: Zielony
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)