Merck
923508
Sigma-Aldrich
(iPrMPhos)PdCl2
1:1 complex with CH2Cl2, ≥95%
Synonim(y):
1-Diadamantylphosphino-1′-diisopropylphosphinoferrocene palladium dichloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H52Cl2FeP2Pd
Masa cząsteczkowa:
779.92
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
ciąg SMILES
Cl[Pd](Cl)([P](c1cccc1)(C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C3)C2)C56C[C@H]7C[C@H](C[C@H](C7)C6)C5)[P](c8cccc8)(C(C)C)C(C)C.[Fe]
Zastosowanie
(iPrMPhos)PdCl2 is an unsymmetrical ferrocene-based Pd-catalyst. The MPhos series of ligands are unsymmetrical diphosphino-ferrocenes bearing a bulky adamantyl group. (iPrMPhos)PdCl2 can be used for a variety of cross-coupling transformations, including Suzuki coupling, C-P coupling, and Csp2-Csp3 coupling. Demonstrated Csp2-Csp3 couplings include Murahashi-Feringa Coupling (Alkyl-Li), Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX), Negishi coupling (Alkyl-ZnX) and Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2)).
Learn more about MPhos ligands and catalysts
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)