Merck
923451
Sigma-Aldrich
(PhMPhos)PdCl2
complex with CH2Cl2
Synonim(y):
Dichlorek palladu 1-diadamantylofosfino-1′-difenylofosfinoferrocenu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H48Cl2FeP2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
847.95
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
ciąg SMILES
ClCCl.[Cl-][Pd+2]1([Cl-])[P](C=2C=CC=CC2)(C=3C=CC=CC3)[C-]45[CH]6=[CH]7[CH]8=[CH]4[Fe+2]789%10%11%1265[CH]=%13[CH]%12=[CH]%11[C-]%10([CH]%139)[P]1(C%14%15CC%16CC(CC(C%16)C%14)C%15)C%17%18CC%19CC(CC(C%19)C%17)C%18
InChI
InChI=1S/C25H34P.C17H14P.CH2Cl2.2ClH.Fe.Pd/c1-2-4-23(3-1)26(24-11-17-5-18(12-24)7-19(6-17)13-24)25-14-20-8-21(15-25)10-22(9-20)16-25;1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;2-1-3;;;;/h1-4,17-22H,5-16H2;1-14H;1H2;2*1H;;/q2*-1;;;;2*+2/p-2
Klucz InChI
CPZZSCIFYJFGRL-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
(PhMPhos)PdCl2 jest niesymetrycznym katalizatorem Pd na bazie ferrocenu. Seria ligandów MPhos to niesymetryczne difosfino-ferroceny zawierające nieporęczną grupę adamantylową. (PhMPhos)PdCl2 może być stosowany do różnych transformacji sprzęgania krzyżowego, w tym sprzęgania Suzuki, sprzęgania C-P i sprzęgania Csp2-Csp3. Zademonstrowane sprzężenia Csp2-Csp3 obejmują sprzężenie Murahashi-Feringa (Alkil-Li), sprzężenie Kumada-Corriu (Alkil-MgX), sprzężenie Negishi (Alkil-ZnX) i sprzężenie Suzuki-Miyaura (Alkil-B(OR2)).
Dowiedz się więcej o ligandach i katalizatorach MPhos.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)