Merck
922935
Sigma-Aldrich
TpOx-n-Non
Synonim(y):
8-Nonylo-2,3,6,11,12-pentakis(pentyloksy)trifenyleno[1,2-d]oksazol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H79NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
826.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
opis
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Poziom jakości
temp. przejścia
discotic phase to isotropic phase 116 °C (heating)
crystalline phase to discotic phase 59 °C (heating)
rozpuszczalność
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.37 mg/mL, DMSO < 0.03 mg/mL, DCM > 1 mg/mL)
λmaks.
280 nm in ethyl acetate
εmax
160,000 M-1cm-1 in ethyl acetate
fluorescencja
λem 366 nm, quantum yield 0.18 (pSS (nm) = 85)
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
TpOx-n-Non jest materiałem fluorescencyjnym wzbudzanym promieniowaniem UV o policyklicznej aromatycznej strukturze donorowo-akceptorowej, w której rdzeń trifenoksazolu działa jako donor, a grupa nonylowa na dwóch pozycjach oksazolu jako grupa akceptorowa. Ten oksazol jest również fotoprzewodzącym materiałem ciekłokrystalicznym (DLC) z temperaturą początku przejścia mezofazowego 59 ° C. Jest przeznaczony do wzbudzenia 355 nm z emisją przy 366 nm z wydajnością kwantową 0,18, wysoką odpornością termiczną, chemiczną i fotostabilnością. Ten związek luminescencyjny ma potencjalne zastosowanie w barwieniu barwnikami fluorescencyjnymi, elektronice organicznej i zastosowaniach fotonicznych.
Zastosowanie
Materiały fluorescencyjne mają szereg unikalnych właściwości, które pozwalają na ich potencjalne wykorzystanie w szeregu zastosowań:
  • Barwienie barwnikami fluorescencyjnymi
Materiały fluorescencyjne UV mogą być stosowane do domieszkowania kompozytów polimerowych i żywicznych, w tym do zastosowań 3D, a następnie identyfikowane za pomocą emisji fluorescencji.
  • Organiczny półprzewodnik do zastosowań w organicznej elektronice i fotonice
Te organiczne dyskotyczne ciekłe kryształy wykazują kolumnową heksagonalną mezofazę i zostały włączone do urządzenia OPV jako warstwa transportu dziur i materiał donorowy. Podobne związki zostały wykorzystane w organicznych urządzeniach emitujących światło (OLED), organicznych urządzeniach fotowoltaicznych (OPV) i organicznych tranzystorach polowych (OFET) jako materiał do transportu dziur.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać pod azotem w ciemności w zamrażarce (poniżej 8 stopni Celsjusza).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)