Kluczowe dokumenty
D205001
9,10-Diphenylanthracene
97%
Synonim(y):
Antracen
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.42
Beilstein:
1914010
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
245-248 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3c(-c4ccccc4)c5ccccc25
InChI
1S/C26H18/c1-3-11-19(12-4-1)25-21-15-7-9-17-23(21)26(20-13-5-2-6-14-20)24-18-10-8-16-22(24)25/h1-18H
Klucz InChI
FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Osiągnięcie transferu ekscytonów spinowo-trójwartościowych pomiędzy krzemem i akceptorami molekularnymi dla upkonwersji fotonów..: Badania te demonstrują transfer ekscytonów trypletowych z krzemu do 9,10-difenyloantracenu, kluczowy mechanizm dla technologii upkonwersji fotonów, który może zrewolucjonizować pozyskiwanie energii słonecznej i urządzenia optoelektroniczne (Xia et al., 2020).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Jin-Ming Lin et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 72(1), 126-132 (2008-11-11)
The decomposition of peroxymonocarbonate (HCO(4)(-)) has been investigated by flow-injection chemiluminescence (CL) method. An ultraweak CL was observed during mixing the bicarbonate and hydrogen peroxide solution in organic cosolvent. An appropriate amount of fluorescent organic compounds, such as dichlorofluorescein (DCF)
[Synthesis of novel fluorescent 9,10-bisphenylethynylanthracene-derived pseudonucleoside and its introduction into oligonucleotides].
A D Malakhov et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 25(12), 933-937 (2000-03-29)
Regression analysis of electrochemical data with expanding space grid digital simulation at spherical electrodes.
J V Arena et al.
Analytical chemistry, 58(7), 1481-1488 (1986-06-01)
M J Steinbeck et al.
The Journal of biological chemistry, 268(21), 15649-15654 (1993-07-25)
The extracellular production of singlet oxygen (O2(1 delta g)) by stimulated macrophages was measured using a modification of our quantitative method initially developed to measure the intracellular production of O2(1 delta g) by neutrophils (Steinbeck, M. J., Khan, A. U.
Weibin Cui et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (8)(8), 1017-1019 (2008-02-20)
The first soluble conjugated poly(2,6-anthrylene) with 9,10-diphenyl-anthracene as the repeating unit is reported; photophysical studies reveal that this polymer represents a novel well-conjugated system.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D205001-100G-A | |
D205001-1G-A | 4061833561461 |
D205001-500G-A | |
D205001-500MG-A | |
D205001-5G-A | 4061833561478 |