NCXAUCR40
Gold Nanospheres
Bare, 40 nm, for Passive Adsorption, Bioready, Bare (Citrate), OD 20, in Aqueous Sodium Citrate
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
nanospheres
OD
20
wielkość cząstki
40 nm
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Ze względu na swoje właściwości plazmoniczne, nanocząstki złota i srebra znajdują szeroki zakres zastosowań, począwszy od diagnostyki po wykrywanie molekularne, terapie fototermiczne i mikrofalowe oraz nanotoksykologię. Koloidalne nanocząstki srebra znajdują również zastosowanie w powłokach przeciwdrobnoustrojowych, elektronice i fotowoltaice oraz spektroskopii Ramana wzmocnionej powierzchniowo (SERS), podczas gdy koloidalne nanocząstki złota znajdują zastosowanie w testach przepływu bocznego (testy immunochromatograficzne) oraz jako etykiety TEM i wzorce wielkości.
Nanosfery złota BioReady dobrze nadają się do pasywnego sprzęgania przeciwciał, białek, peptydów i innych biomolekuł.
Nanocząstki złota cytrynianowego BioReady mają "nagą" powierzchnię cząstek, która zawiera słabo związaną cząsteczkę cytrynianu jako stabilizator. Cytrynian jest łatwo wypierany w obecności białek i umożliwia pasywną adsorpcję (zwaną również fizyczną adsorpcją). Mechanizm adsorpcji opiera się na oddziaływaniach Van der Waalsa między białkami (np. przeciwciałami) a powierzchnią cząstek. Wynikające z tego siły między przeciwciałem a nanocząsteczką zależą od środowiska sprzęgania. Nasze złoto cytrynianowe BioReady jest dostarczane przy gęstości optycznej (OD) 20 przy pH ~ 8,0-8,5. Aby zoptymalizować pH koniugacji, należy przeprowadzić miareczkowanie pH.
Nanocząstki złota węglanowego BioReady mają "nagą" powierzchnię cząstek, która zawiera słabo związaną cząsteczkę węglanu jako stabilizator cząstek i, podobnie jak w przypadku złota stabilizowanego cytrynianem, węglan jest łatwo wypierany w obecności białek i umożliwia łatwą bierną adsorpcję. Węglan jest mniejszą i mniej złożoną cząsteczką i ma niższe powinowactwo do powierzchni nanocząstek złota w porównaniu do cytrynianu. Zwiększa to zdolność cząsteczek węglanu do przemieszczania się, umożliwiając lepszą koniugację. Nasze złoto węglanowe BioReady jest dostarczane przy gęstości optycznej (OD) 20 przy pH ~ 7,4-8,6. Aby zoptymalizować pH koniugacji, należy przeprowadzić miareczkowanie pH.
Nanosfery złota BioReady dobrze nadają się do pasywnego sprzęgania przeciwciał, białek, peptydów i innych biomolekuł.
Nanocząstki złota cytrynianowego BioReady mają "nagą" powierzchnię cząstek, która zawiera słabo związaną cząsteczkę cytrynianu jako stabilizator. Cytrynian jest łatwo wypierany w obecności białek i umożliwia pasywną adsorpcję (zwaną również fizyczną adsorpcją). Mechanizm adsorpcji opiera się na oddziaływaniach Van der Waalsa między białkami (np. przeciwciałami) a powierzchnią cząstek. Wynikające z tego siły między przeciwciałem a nanocząsteczką zależą od środowiska sprzęgania. Nasze złoto cytrynianowe BioReady jest dostarczane przy gęstości optycznej (OD) 20 przy pH ~ 8,0-8,5. Aby zoptymalizować pH koniugacji, należy przeprowadzić miareczkowanie pH.
Nanocząstki złota węglanowego BioReady mają "nagą" powierzchnię cząstek, która zawiera słabo związaną cząsteczkę węglanu jako stabilizator cząstek i, podobnie jak w przypadku złota stabilizowanego cytrynianem, węglan jest łatwo wypierany w obecności białek i umożliwia łatwą bierną adsorpcję. Węglan jest mniejszą i mniej złożoną cząsteczką i ma niższe powinowactwo do powierzchni nanocząstek złota w porównaniu do cytrynianu. Zwiększa to zdolność cząsteczek węglanu do przemieszczania się, umożliwiając lepszą koniugację. Nasze złoto węglanowe BioReady jest dostarczane przy gęstości optycznej (OD) 20 przy pH ~ 7,4-8,6. Aby zoptymalizować pH koniugacji, należy przeprowadzić miareczkowanie pH.
Przechowywanie i stabilność
NIE ZAMRAŻAĆ. Przechowywać w temperaturze 2-8°C i z dala od światła, gdy nie są używane, aby zmaksymalizować okres trwałości. Nanomateriały mogą być wrażliwe na wysokie i niskie pH oraz wysokie stężenia soli. Należy zachować ostrożność podczas zmiany warunków otoczenia, ponieważ cząsteczki mogą się agregować.
Informacje prawne
Produkt firmy nanoComposix, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)