Kluczowe dokumenty
546127
Coumarin 30
Dye content 99 %
Synonim(y):
3-(2-N-Methylbenzimidazolyl)-7-N,N-diethylaminocoumarin, Coumarin 515
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
Dye content, 99%
mp
225-229 °C (lit.)
λmaks.
413 nm
fluorescencja
λem 478 nm in ethanol (Lasing peak 510 nm, lasing range 492 - 550 nm (ethylene glycol), pump source Ar (458 nm))
ciąg SMILES
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4n3C
InChI
1S/C21H21N3O2/c1-4-24(5-2)15-11-10-14-12-16(21(25)26-19(14)13-15)20-22-17-8-6-7-9-18(17)23(20)3/h6-13H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
KZFUMWVJJNDGAU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm2.2