Merck
523259
Sigma-Aldrich
α-Methyl-9-anthracenemethanol
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
124-128 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H14O/c1-11(17)16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-11,17H,1H3
Klucz InChI
WRADANNQOTZBDC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
α-Methyl-9-anthracenemethanol is an aromatic alcohol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)