Kluczowe dokumenty
908487
N-(tert-butyl)-N-((ethoxycarbonothioyl)thio)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide
≥95%
Synonim(y):
Alexanowski odczynnik ksantylacyjny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14F5NO2S2
Masa cząsteczkowa:
387.39
Kod UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
mp
46-48 °C
grupa funkcyjna
amine
fluoro
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Jak donosi laboratorium Alexanian, odczynnik ten jest stosowany do selektywnej, międzycząsteczkowej dekarboksylacji ksantylowej prowadzącej do szybkiej dywersyfikacji kwasów karboksylowych. Po zainstalowaniu grupa ksantanowa zapewnia bezpośredni dostęp do różnych analogów produktu poprzez kilka alifatycznych transformacji C-H, w tym halogenowanie, deuterowanie, winylowanie, hydroksylowanie. Produkt najlepiej przechowywać w fiolkach owiniętych folią w zamrażarce, gdy nie jest używany; można go jednak zważyć na stole bez ryzyka rozkładu.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)