Merck
900565
Sigma-Aldrich
N-Chloro-N-(1,1-dimethylethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)-benzamide
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12ClF6NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.68
Kod UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n/D 1.448
gęstość
1.359 g/mL
grupa funkcyjna
amine
fluoro
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Jak donosi laboratorium Erika Alexaniana, ten N-chloroamid umożliwia miejscowo selektywne, alifatyczne chlorowanie C-H w skali gramowej poprzez fotolizę w świetle widzialnym i pozwala uniknąć nieselektywnej reaktywności w tle. Produkt najlepiej przechowywać w zamrażarce w fiolkach owiniętych folią, gdy nie jest używany; można go jednak zważyć na stole bez ryzyka rozkładu.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)