Merck
905305
Sigma-Aldrich
(S,S,S)-SPIRAP
≥95%
Synonim(y):
((1S,3S,3′S)-3,3′-dietylo-3H,3′H-1,1′-spirobi[izobenzofuran]-7,7′-diilo)bis(difenylofosforan), (S)-CrabPhos
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H38O2P2
Masa cząsteczkowa:
648.71
Kod UNSPSC:
12161600
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
mp
226-228 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC[C@H](O1)C2=C([C@@]1(O[C@@H]3CC)C4=C3C=CC=C4P(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)C(P(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)=CC=C2
Zastosowanie
(S,S,S)-SPIRAP to chiralnyC2-symetryczny ligand zawierający spiroketal, opracowany w laboratorium Nagorny'ego do asymetrycznej katalizy. Może być stosowany w różnych stereoselektywnych transformacjach, w tym: hydroarylacji katalizowanej przez Ir, alkilowania katalizowanego przez Pd, sprzęgania Hecka katalizowanego przez Pd i uwodornienia katalizowanego przez Rh.
Produkt może być używany z naszym stacjonarnym generatorem wodoru, H-Genie Lite (Z744083).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alonso J Argüelles et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(19), 5325-5329 (2018-02-24)
We present an expedient and economical route to a new spiroketal-based C2 -symmetric chiral scaffold, termed SPIROL. Based on this spirocyclic scaffold, several chiral ligands were generated. These ligands were successfully employed in an array of stereoselective transformations, including in
Design, Synthesis, and Application of Chiral C2-Symmetric Spiroketal-Containing Ligands in Transition-Metal Catalysis.
Arguelles AJ, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 57(19), 5325-5329 (2018)