901162
cis-[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane](2-methylphenyl)nickel(II) chloride
≥95%
Synonim(y):
cis-(dppe)Ni(o-tolyl)Cl
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Postać
powder or solid
przydatność reakcji
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
ciąg SMILES
Cl[Ni]1(C2=C(C)C=CC=C2)P(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)CCP1(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The Jamison group has developed a library of bench-stable phosphine-containing nickel(II) precatalysts that are converted into active catalysts in situ.
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.