Merck
900943
Sigma-Aldrich
Chloro(4-cyanophenyl)[(R)-1-[(S)-2-(dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine]nickel(II)
Synonim(y):
SK-J003-1n
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H60ClFeNNiP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
802.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Formularz
powder or solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
reaction type: Asymmetric synthesis
ciąg SMILES
Cl[Ni+2]C1=CC=C(C#N)C=C1.C[C@@H](P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)[C]4[C][C][C][C]4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6.[C]7[C][C][C][C]7.[Fe]
Zastosowanie
Aminowanie arylowych chlorków, bromków i sulfonianów amoniakiem. Aminacja karbaminianów arylowych amoniakiem lub solami amonowymi.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ni?Catalyzed Amination Reactions: An Overview.
Marin M, et al.
Chemical Record, 16(4), 1819-1832 (2016)
Nickel?Catalyzed Amination of Aryl Chlorides with Ammonia or Ammonium Salts.
Green R A and Hartwig J F
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(12), 3768-3772 (2015)
Evaluating 1, 1?-Bis (phosphino) ferrocene Ancillary Ligand Variants in the Nickel-Catalyzed C?N Cross-Coupling of (Hetero) aryl Chlorides.
Clark J S, et al.
Organometallics, 36(3), 679-686 (2017)
Nickel?Catalyzed Monoarylation of Ammonia.
Borzenko A, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(12), 3773-3777 (2015)
Sarah Z Tasker et al.
Nature, 509(7500), 299-309 (2014-05-16)
Tremendous advances have been made in nickel catalysis over the past decade. Several key properties of nickel, such as facile oxidative addition and ready access to multiple oxidation states, have allowed the development of a broad range of innovative reactions.