Merck
901163
Sigma-Aldrich
trans-Bis(triethylphosphine)(2,4,6-trimethylphenyl)nickel(II) bromide
≥95%
Synonim(y):
trans-(PEt3)2Ni(mesityl)Br
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H41BrNiP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.10
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95%
Formularz
powder or solid
przydatność reakcji
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
159-164 °C
ciąg SMILES
Br[Ni](C1=C(C)C=C(C)C=C1C)(P(CC)(CC)CC)P(CC)(CC)CC
Zastosowanie
Poniższy kompleks Ni jest stabilnym w powietrzu prekatalizatorem dla różnych reakcji katalizowanych przez Ni, które normalnie wymagają Ni(cod)2, jednak ten prekatalizator nie będzie wymagał żadnych technik komory rękawicowej lub schlenku, które muszą być przestrzegane w przypadku Ni(cod)2. Szybkość reakcji jest zwiększona, a selektywność zachowana w porównaniu do tej samej reakcji z Ni(cod)2.
Informacje prawne
Zgłoszenie patentowe PCT/US2014/064565. Sprzedawane na licencji Massachusetts Institute of Technology.
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recent advances in homogeneous nickel catalysis.
Tasker S Z, et al.
Nature, 509(7500), 299-299 (2014)
Sarah Z Tasker et al.
Nature, 509(7500), 299-309 (2014-05-16)
Tremendous advances have been made in nickel catalysis over the past decade. Several key properties of nickel, such as facile oxidative addition and ready access to multiple oxidation states, have allowed the development of a broad range of innovative reactions.
Produkty
The Jamison group has developed a library of bench-stable phosphine-containing nickel(II) precatalysts that are converted into active catalysts in situ.
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.