Kluczowe dokumenty
900912
Biotin picolyl azide
Synonim(y):
Azydek pikolilu funkcjonalizowany biotyną
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H42N8O7S
Masa cząsteczkowa:
622.74
Kod UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
powder or crystals
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Azydek pikolilu biotyny jest łącznikiem z grupą azydkową do przyłączania do alkinów, biotyną do wychwytywania przez streptawidynę i grupą pikolilową dla szybszej reaktywności azydku. Azydek pikolilu chelatuje Cu(I) w celu zwiększenia reaktywności cykloaddycji azydek-alkin. Jest to zaleta szczególnie w przypadku pracy z niskimi stężeniami alkinów i może również umożliwić zmniejszenie stężenia miedzi.
Zautomatyzuj znakowanie biotyną dzięki platformie zautomatyzowanej syntezy Synple (SYNPLE-SC002).
Zautomatyzuj znakowanie biotyną dzięki platformie zautomatyzowanej syntezy Synple (SYNPLE-SC002).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Spontaneous and specific chemical cross-linking in live cells to capture and identify protein interactions.
Yang B, et al.
Nature Communications, 8(1), 2240-2240 (2017)
A highly sensitive protocol for microscopy of alkyne lipids and fluorescently tagged or immunostained proteins.
Gaebler A, et al.
Journal of Lipid Research, 57(10), 1934-1947 (2016)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900912-50MG | 4061833251393 |