Merck
88539
Sigma-Aldrich
Ethyl azidoacetate solution
~30% in methylene chloride (NMR)
About This Item
Wzór liniowy:
N3CH2COOCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.12
Beilstein:
4247209
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solution
Poziom jakości
stężenie
~30% in methylene chloride (NMR)
grupa funkcyjna
azide
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)