Merck
329452
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propynoate
99%
Synonim(y):
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiC≡CCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.28
Beilstein:
1767850
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
bp
92-96 °C/28 mmHg (lit.)
gęstość
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
QRBKPHYAIRLCLK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-(trimetylosililo)propionian etylu został użyty do przygotowania 4-etoksykarbonylo-3-(trimetylosililo)furanu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Regiospecific Displacement of the C-B Bond of Tris [4-(substituted) furan-3-yl] boroxines with C-Sn Bond and C-O Bond: Syntheses of 3, 4-Disubstituted Furans and 4-Substituted-3 (2H)-furanones.
Song ZZ and Wong HNC.
J. Chin. Chem. Soc., 42(4), 673-679 (1995)