Merck
747807
Sigma-Aldrich
CyJohnPhos Pd G2
Synonim(y):
Chloro(2-dicyclohexylphosphino-1,1′-biphenyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II), CyJohnPhos-G2, CyJohnPhos-Pd-G2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H41ClNPPd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
660.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
Właściwości
generation 2
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
178-183 °C (decomposition without melting)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
NC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2[Pd]Cl.P(C3CCCCC3)(C4=C(C5=CC=CC=C5)C=CC=C4)C6CCCCC6
InChI
1S/C24H31P.C12H10N.ClH.Pd/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h1,4-5,10-13,18-19,21-22H,2-3,6-9,14-17H2;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
PLKOENXOQXWSIL-UHFFFAOYSA-M
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)