Merck
737097
Sigma-Aldrich
1-(Aminomethyl)cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
95%
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
170-175 °C
grupa funkcyjna
amine
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cl.NCC1(CCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c8-5-7(6(9)10)3-1-2-4-7;/h1-5,8H2,(H,9,10);1H
Klucz InChI
RQZKNSBTUBWVJG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)