Merck
401730
Sigma-Aldrich
Methyl 10-chloro-10-oxodecanoate
97%
Synonim(y):
Methyl sebacoyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
ClCO(CH2)8CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
159-160 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ester
ciąg SMILES
COC(=O)CCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C11H19ClO3/c1-15-11(14)9-7-5-3-2-4-6-8-10(12)13/h2-9H2,1H3
Klucz InChI
ZUUUAAZQEMFVSN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
10-chloro-10-oksodekanian metylu (chlorek metylu sebacyny, ester metylowy kwasu 10-okso-10-chlorodekanowego) jest monometylowym estrem kwasu sebacynowego.
Zastosowanie
10-chloro-10-oksodekanian metylu może być stosowany do przygotowania następujących substancji:
  • 10-[2-metoksy-4-(3-trifluorometylo-3H-diazyryno-3-ylo)fenylo]-10-oksodekanian metylu
  • fluoresceinowe pochodne nekrostatyny-3
  • 10-okso-10-(piren-3-ylo)dekanian metylu
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wallace Thompson et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 861, 149-158 (2012-03-20)
Attempts to characterize, quantify, and/or modulate the activity of the secreted phospholipase A(2) family of enzymes result from the diversity of physiological roles for which these enzymes have been implicated. The 1-palmitoyl-2-(10-pyrenedecanoyl)-phosphatidylglycerol (pyrenePG)-based fluorometric assay is a sensitive and readily
Effective synthesis of a carbon-linked diazirinyl fatty acid derivative via reduction of the carbonyl group to methylene with triethylsilane and trifluoroacetic acid.
Hashimoto M, et al.
Heterocycles, 59(1), 395-398 (2003)
Jenny L Maki et al.
Analytical biochemistry, 427(2), 164-174 (2012-06-05)
Necrotic cell death is prevalent in many different pathological disease states and in traumatic injury. Necroptosis is a form of necrosis that stems from specific signaling pathways, with the key regulator being receptor interacting protein 1 (RIP1), a serine/threonine kinase.