Merck
733709
Sigma-Aldrich
Diisobutylaluminum deuteride solution
0.7 M in toluene, 98 atom % D
Synonim(y):
DIBAL-D
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CHCH2]2AlD
Masa cząsteczkowa:
143.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352311
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
0.7 M in toluene
gęstość
0.851 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H][Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;/i;;;1+1
Klucz InChI
AZWXAPCAJCYGIA-SGNQUONSSA-N
Opis ogólny
Diisobutylaluminum deuteride solution is isotopically labeled reagent of DIBAL-hydride.
Zastosowanie
DIBAL-D is used in identification of stereochemistry of alkene products from the reduction process of acetylene derivatives.It is also used in the synthesis of 1-deuterioaldehydes from esters.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)