Z258717
Ace vacuum-sublimation apparatus
Complete apparatus, H × I.D. 250 mm × 152 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.76
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 802355
wys. × śr. wewn.
250 mm × 152 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The Ace vacuum-sublimation apparatus features a greaseless O-ring sealed flange with a quick-release clamp. The top flange is ground flat, bottom mating flange has a groove for a CAPFE (fluororesin encapsulated silicone) O-ring. The complete apparatus includes an outer body, inner top, CAPFE O-ring, and quick-release clamp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z258717-1EA | 4061826659892 |
Z258733-1EA | 4061832349077 |