Z129593
Aldrich® micro sublimation apparatus
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
Opis ogólny
Szklany korek 2 mm z o-ringiem. Używać z kolbą odzyskową Z515574 lub probówką reakcyjną Z516023.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)