Kluczowe dokumenty
Z231215
Sigma-Aldrich
Aldrich® modified sublimation apparatus
capacity, ≤ 20 g starting material
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Właściwości
capacity≤ 20 g starting material
śr. zewn. zbiornika
48 mm
Opis ogólny
Unique sample collection chamber simplifies the separation and removal of pure materials. An internal baffle with 20mm diameter opening prevents pure material on the cold finger from contacting impure material at the bottom of the tube. Removable vacuum inlet with stopcock improves handling during sample removal and reduces breakage of glassware.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Aldrich® modified sublimation head, for Z231215, w/o vacuum inlet
  • Aldrich® modified sublimation reservoir, for Z231215
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • Z549479Stopcock Adapter, straight glass stopcock, joint: ST/NS 14/20Karta charakterystyki
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)