Key Documents
703753
Di-tert-butyl dicarbonate solution
2 M in THF
Synonim(y):
Di-tert-butyl pyrocarbonate
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
stężenie
2 M in THF
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408
gęstość
0.934 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
carbonate
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
Klucz InChI
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?