Merck
702897
SAFC
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene
97%
Synonim(y):
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene, SIMes
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
85-100 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(N2[C]N(CC2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H26N2/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
Klucz InChI
LSMWOQFDLBIYPM-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hao Mei et al.
BMC genomics, 16, 336-336 (2015-04-23)
Genetic heritability and expression study have shown that different diabetes traits have common genetic components and pathways. A computationally efficient pathway analysis of GWAS results will benefit post-GWAS study of SNP associations and identification of common genetic pathways from diabetes