Merck
230227
Sigma-Aldrich
Tris(4-bromophenyl)ammoniumyl hexachloroantimonate
technical grade
Synonim(y):
Hexachloroantimonate tris(4-bromophenyl)amine, Magic Blue, Tris(4-bromophenyl)aminium hexachloroantimonate, Tris(p-bromophenyl)aminium hexachloroantimonate(1-), Tris(p-bromophenyl)aminium hexachloroantimonate
About This Item
Wzór liniowy:
(BrC6H4)3NSbCl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
816.48
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Postać
powder
mp
142 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Sb-](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.Brc1ccc(cc1)[N+](c2ccc(Br)cc2)c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H12Br3N.6ClH.Sb/c19-13-1-7-16(8-2-13)22(17-9-3-14(20)4-10-17)18-11-5-15(21)6-12-18;;;;;;;/h1-12H;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
Klucz InChI
SDHBPVANTRLAKE-UHFFFAOYSA-H
Zastosowanie
Tris(4-bromophenyl)ammoniumyl hexachloroantimonate can be used as a strong oxidant for the chemical doping of conjugated polymers. It can also be used as a catalyst for the deprotection of tert-butyldimethylsilyl and tetrahydropyranyl ethers.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A mild and efficient cleavage of tert-butyldimethylsilyl (TBS) and tetrahydropyranyl (THP) ethers using a catalytic amount of TBPA+ SbCl6
Xu Y, et al.
Tetrahedron Letters, 49, 3634-3637 (2008)
Chemical doping of conjugated polymers with the strong oxidant magic blue
Hofmann A, et al.
Advanced Electronic Materials, 6, 2000249-2000249 (2020)