Merck
689327
Sigma-Aldrich
Titration solution for quantitative analysis of butyllithium
2-propanol solution in toluene with 0.2% 1,10-phenanthroline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8N2
Masa cząsteczkowa:
180.21
Kod UNSPSC:
12352103
Formularz
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
2-propanol, 1.0 M
zanieczyszczenia
≤0.04% water
Zastosowanie
Roztwór 2-propanolu w toluenie z 0,2% 1,10-fenantroliny może być użyty jako roztwór do miareczkowania w celu uzyskania dokładnego stężenia odczynnika butylolitowego w roztworze.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
?-and ??-Lithiation-Electrophile Trapping of N-Thiopivaloyl and N-tert-Butoxythiocarbonyl ?-Substituted Azetidines: Rationalization of the Regiodivergence Using NMR and Computation
Jackson KE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80, 9838-9846 (2015)