Merck
688606
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-butenoyl chloride
≥97.0%
Synonim(y):
(E)-2,3-Dimethylacryloyl chloride, (E)-2-Methylcrotonoyl chloride, 3-cis-Methyl-methacryloyl chloride, Tigloyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.56
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C\C=C(/C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
TUNLYEHIVPWOHK-ONEGZZNKSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)