Merck
683450
Sigma-Aldrich
N-Methylformamide-d5
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
DCONDCD3
Masa cząsteczkowa:
64.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]N(C([2H])=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i1D3,2D/hD
Klucz InChI
ATHHXGZTWNVVOU-OMGDYAOASA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)