Merck
608904
Sigma-Aldrich
N-Methylacetamide-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO15NH(CH3)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
bp
204-206 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
gęstość
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[15NH]C(C)=O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i4+1
Klucz InChI
OHLUUHNLEMFGTQ-AZXPZELESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)