Merck
720267
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenol-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl213C6H4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
crystals
metody
bio NMR: suitable
mp
42-43 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13c]1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
HFZWRUODUSTPEG-IDEBNGHGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
237.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
114 °C - closed cup