Kluczowe dokumenty
591076
Octanoic acid-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Caprylic acid-2-13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
gęstość
0.916 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCCCCC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i7+1
Klucz InChI
WWZKQHOCKIZLMA-CDYZYAPPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)