Kluczowe dokumenty
CLS480143
Corning® LSE rotors for LSE compact centrifuges
combination rotor for 6 x 15 mL, 2 x 50 mL and 2 x 15 mL
Synonim(y):
Wirnik wirówki o stałym kącie
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.13
Właściwości
to hold 6 x 15 mL tubes
to hold 6 x 5 mL microcentrifuge tubes
to hold 6 x 50 mL tubes
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 480143
Parametry
200-6000 max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models LSE Compact
Opis ogólny
Rotor kombinowany to innowacyjny rotor wielofunkcyjny zaprojektowany przez firmę Corning w celu zwiększenia wszechstronności. Rotor ten może pomieścić probówki o różnych rozmiarach, w tym probówki mikrowirówkowe o pojemności 5 ml, a także probówki wirówkowe o okrągłym i stożkowym dnie o pojemności 15 ml i 50 ml. Rotor utrzymuje probówki pod zwiększonym stałym kątem, aby zwiększyć wydajność granulowania komórek. Podczas jednoczesnego wirowania probówek o pojemności 15 ml i 50 ml na próbki wywierana jest jednakowa siła g.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)