CLS480136
Corning® LSE™ rotors for LSE™ compact centrifuges
fixed angle rotor for 6 x 50 mL tubes, 6,000 rpm, 1/cs
Synonim(y):
fixed angle centrifuge rotor
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold 6 x 50 mL tubes
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 480136
Parametry
200-6000 max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models LSE Compact
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note
Separacja HPLC 17 ważnych kannabinoidów, w tym CBD, delta 9 THC i THCA. Przeczytaj notę aplikacyjną.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS480136-1EA | 4061831699647 |