CLS480139
Corning® LSE™ rotors for LSE™ compact centrifuges
fixed angle rotor for 18 x 1.5 mL tubes, 6,000rpm, 1/cs
Synonim(y):
fixed angle centrifuge rotor
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold 18 x 1.5 mL tubes
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 480139
Parametry
200-6000 max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models LSE Compact
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS480139-1EA | 4061831699678 |