CLS480138
Corning® LSE™ rotors for LSE™ compact centrifuges
swing-out rotor for 6 x 5 mL tubes, 3,500 rpm, 1/cs
Synonim(y):
swing-out centrifuge rotor
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold 6 x 5 mL tubes
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 480138
Parametry
200-63500 max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models LSE Compact
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.