CLS432028
Corning® CoolBox™, 2XT System
workstation, double capacity, pink
Synonim(y):
Corning CoolBox
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
workstation, double capacity
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432028
rozmiar
21.0 cm × 14.3 cm × 13.4 cm, Internal Dimensions
26.5 cm × 20.0 cm × 15.0 cm, External Dimensions
kolor
pink
Opis ogólny
- Zawiera dwa (2) rdzenie chłodzące XT do chłodzenia od 0,5° do 4°C.
- Mieści dwa (2) moduły na próbki
- Zawiera namagnesowany kołnierz i wskaźnik temperatury od 1° do 8°C dla wizualnego zapewnienia właściwej temperatury.
- Do użytku z dowolnym 30-miejscowym modułem Corning CoolRack Tubes Module
- Wewnętrzne rdzenie chłodzące lub mrożące zapewniają temperaturę od 0,5° do 4°C przez ponad 10 godzin przy otwartej pokrywie i ponad 16 godzin przy zamkniętej pokrywie.
- Systemy CoolBox mogą być również używane z suchym lodem w celu stworzenia kompaktowej, przenośnej stacji roboczej do szybkiego zamrażania bakterii, wirusów lub białek.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS432028-1EA | 4061835179350 |