Kluczowe dokumenty
CLS432014
Corning® XT Starter
complete, low profile
Synonim(y):
Zestaw startowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.12
Właściwości
complete, low profile
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432014
dł. × szer. × wys.
16.2 cm × 12.1 cm × 6.1 cm
kolor
purple
Opis ogólny
Chłodziarka bezlodowa na otwartej platformie, która pasuje do większości modułów CoolRack i CoolSink. Niski profil i niewielka powierzchnia sprawiają, że idealnie nadaje się do użytku w okapie, utrzymując próbki w niskiej temperaturze (od 0,5° do 4,0°C) do czterech godzin. Wskaźnik temperatury od 1°C do 8°C zapewnia wizualne zapewnienie wydajności temperaturowej. Aby wydłużyć czas chłodzenia, należy przechowywać dodatkowy rdzeń chłodzący XT w zamrażarce i obracać rdzenie w razie potrzeby.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4