Kluczowe dokumenty
678228
2-Bromobenzoic acid-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
147-150 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Br
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
XRXMNWGCKISMOH-IDEBNGHGSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)