Merck
673188
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(1-adamanthyl)benzimidazolium chloride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H35ClN2
Masa cząsteczkowa:
423.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
mp
288-292 °C
ciąg SMILES
[Cl-].C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)n4c[n+](c5ccccc45)C67CC8CC(CC(C8)C6)C7
InChI
1S/C27H35N2.ClH/c1-2-4-25-24(3-1)28(26-11-18-5-19(12-26)7-20(6-18)13-26)17-29(25)27-14-21-8-22(15-27)10-23(9-21)16-27;/h1-4,17-23H,5-16H2;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
GMYUUHXEUIPSKA-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Emerging class of privileged ligands