Merck
670995
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Acetamido-1-azido-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352125
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D -24.5±1.5°, c = 1 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H14N4O5/c1-3(14)10-5-7(16)6(15)4(2-13)17-8(5)11-12-9/h4-8,13,15-16H,2H2,1H3,(H,10,14)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
Klucz InChI
CCZCDCDASZJFGK-FMDGEEDCSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)