Key Documents
802999
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosylamine
97% (HPLC)
Synonim(y):
2-Acetamido-1-amino-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose, N-Acetyl-D-glucosylamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97% (HPLC)
Postać
powder
mp
60 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)NC1C(N)OC(CO)C(O)C1O
InChI
1S/C8H16N2O5/c1-3(12)10-5-7(14)6(13)4(2-11)15-8(5)9/h4-8,11,13-14H,2,9H2,1H3,(H,10,12)
Klucz InChI
MCGXOCXFFNKASF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)