Merck
405884
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl chloride 3,4,6-triacetate
97%
Synonim(y):
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20ClNO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.76
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +105°, c = 1 in chloroform
mp
>214 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)N[C@H]1[C@@H](Cl)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20ClNO8/c1-6(17)16-11-13(23-9(4)20)12(22-8(3)19)10(24-14(11)15)5-21-7(2)18/h10-14H,5H2,1-4H3,(H,16,17)/t10-,11-,12-,13-,14+/m1/s1
Klucz InChI
NAYYKQAWUWXLPD-KSTCHIGDSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)