Key Documents
514004
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside
Synonim(y):
Β-D-Glycopyranosyl azide, 1-Azido-1-deoxy-beta-D-glucose
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
60-65 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-6-5(13)4(12)3(11)2(1-10)14-6/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
KSRDTSABQYNYMP-VFUOTHLCSA-N
Zastosowanie
- 1,2,3-triazole-containing (1-azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside) complex by reacting with propagylglycine and sodium ascorbate via copper-catalyzed click chemistry approach.
- D-glucose-mercaptoacetyl triglycine (MAG3) derivative applicable as a potent tumor diagnosis agent.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?