Merck
514012
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-deoxy-β-D-lactopyranoside
97%
Synonim(y):
1-Azido-1-deoksy-beta-D-laktoza, 1-azido-1-deoksy-beta-D-laktopiranozyd, Azydek 4-O-beta-D-galaktopiranozylo-beta-D-glukopiranozylu, azydek beta-laktozylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H21N3O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +14.8°, c = 1% in DMSO
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
120 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H21N3O10/c13-15-14-11-8(21)7(20)10(4(2-17)23-11)25-12-9(22)6(19)5(18)3(1-16)24-12/h3-12,16-22H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11-,12+/m1/s1
Klucz InChI
FJOYNMRZUBUGGP-DCSYEGIMSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)