Merck
SMB00412
Sigma-Aldrich
2-Azidoethyl LacNAc
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
β-D-LacNAc-Et-N3, 2-Azidoethyl β-D-Gal (1→4) β-D-GlcNAc, 2-Azidoethyl β-D-LacNAc, 2-Azidoethyl N-Acetyl-D-lactosamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28N4O11
Masa cząsteczkowa:
452.41
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.79
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H](OCCN=[N+]=[N-])O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C16H28N4O11/c1-6(23)19-9-11(25)14(8(5-22)30-15(9)28-3-2-18-20-17)31-16-13(27)12(26)10(24)7(4-21)29-16/h7-16,21-22,24-27H,2-5H2,1H3,(H,19,23)/t7?,8?,9?,10-,11+,12-,13?,14+,15+,16-/m0/s1
Klucz InChI
GBIYEXBPCNHQHL-WHWQPXQJSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
2-Azidoetylo LacNAc jest alkilowanym glikozydem. Alkilowane glikozydy są stosowane jako ligandy w chemii typu Click. Mogą być również ważne jako nośniki węglowodanów w zastosowaniach glikoterapeutycznych, nośniki leków do dostarczania specyficznego dla miejsca, wzmacniacze leków w celu zmniejszenia toksyczności oraz rozpuszczalności i wzmacniacze białek.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)